MilliporeSigma
AMBH2D6EC0AB
Ambeed, Inc.
5,7-Dihydroxycoumarin
Seleccione un Tamaño
100 MG
$17.25
250 MG
$21.85
1 G
$26.45
5 G
$90.85
25 G
$379.50
Referencia (SKU) del distribuidor: A117068-100MG
$17.25
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$17.25
250 MG
$21.85
1 G
$26.45
5 G
$90.85
25 G
$379.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A117068-100MG
$17.25
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(11)6-1-2-9(12)13-8(6)4-5/h1-4,10-11H
Clave InChI
KIQQFVJHWNCGAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)