MilliporeSigma
T63452
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8F3NS
Número de CAS:
Peso molecular:
267.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
assay
97%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1