MilliporeSigma
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
138.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
98%
mp
190-191 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(=S)c1cccnc1