MilliporeSigma
T116076
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H20ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
317.819
MDL number:
Other Notes