MilliporeSigma
R979503
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H16BrClN6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
571.843
MDL number:
Other Notes