MilliporeSigma
R897337
4-(2-AMINO-3-CYANO-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-1-YL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H11N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.321
MDL number:
Other Notes