MilliporeSigma
R865842
7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-8-[(3-METHYLBENZYL)SULFANYL]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H21ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
440.955
MDL number:
Other Notes