MilliporeSigma
R854484
N-{[(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}UREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H18N4O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.475
MDL number:
Other Notes