MilliporeSigma
R680664
BUTYL 4-((2,2,2-TRICHLORO-1-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)ETHYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H25Cl3N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
423.771
MDL number:
Other Notes