MilliporeSigma
R634727
5-((4-CHLOROANILINO)METHYLENE)-1,3-DIMETHYL-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H12ClN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
293.712
MDL number:
Other Notes