MilliporeSigma
R603155
6-AMINO-4-[2-(BENZYLOXY)-5-BROMOPHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H17BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
437.299
MDL number:
Other Notes