MilliporeSigma
R571792
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-TOLUIDINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17Cl3N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
371.697
MDL number:
Other Notes