MilliporeSigma
R453668
2,6-DIMETHOXY-4-[(E)-({[3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
488.504
MDL number:
Other Notes