MilliporeSigma
R452319
5-NAPHTHALEN-2-YL2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
379.425
MDL number:
Other Notes