MilliporeSigma
R164593
DIHYDRO-2'-METHYL-SPIRO-5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTENE-5,1'-ISOINDOL-3'-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
323.398
MDL number:
Other Notes