MilliporeSigma
R135569
4-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H29ClN4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
577.042
MDL number:
Other Notes