MilliporeSigma
PH011290
N-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]-4-pyrimidinamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H21N3OSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.47
MDL number:
Other Notes