Documentos
PH005825
Sigma-Aldrich
2-Iodo-6-methylnaphthalene
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H9I
Número de CAS:
SMILES string
CC1=CC=C2C(C=CC(I)=C2)=C1
InChI
1S/C11H9I/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7H,1H3