MilliporeSigma
L479101
9-OXO-9H-XANTHEN-3-YL 2,3,4-TRI-O-ACETYL-5-THIOPENTOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
486.502
MDL number:
Other Notes