MilliporeSigma
L367710
N-(2-ETHYLPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
367.476
MDL number:
Other Notes