MilliporeSigma
L333506
2-[(5Z)-5-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H17NO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
351.446
MDL number:
Other Notes