MilliporeSigma
L253553
ETHYL (2E)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C34H30N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
590.707
MDL number:
Other Notes