MilliporeSigma
L251003
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-((4-FLUOROPHENYL)SULFONYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H12F2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
310.322
MDL number:
Other Notes