MilliporeSigma
L176443
4-((2-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
406.417
MDL number:
Other Notes