MilliporeSigma
L107336
4-BROMO-2-((E)-{[8-((2E)-2-{5-BROMO-2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-8-OXOOCTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C38H36Br2N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
836.541
MDL number:
Other Notes