MilliporeSigma
J100043
Sigma-Aldrich
Tris(ethylmethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H33N4Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
426.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
Ensayo
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tantalum
reagent type: catalyst
densidad
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Clave InChI
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17.8 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication