MilliporeSigma
B2608
Sigma-Aldrich
1,9-Benz-10-anthrone
technical grade
Sinónimos:
7H-Benz[de]anthracen-7-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein/REAXYS Number:
1455646
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34