MilliporeSigma
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
Sinónimos:
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
200.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
249-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O