MilliporeSigma
729736
Sigma-Aldrich
4-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
$217.00
$217.00
Precio de catálogo$434.00Ahorre 50 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$217.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$217.00
Precio de catálogo$434.00Ahorre 50 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
200-205 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c[nH]c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-4-2-5(6(8)9)7-3-4/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
InChI key
YXYAHRAFINYJPL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)