MilliporeSigma
720852
Sigma-Aldrich
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BFO4
Número de CAS:
Peso molecular:
266.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
199-204 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c