MilliporeSigma
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-thiophene-2,3-dicarbaldehyde
Seleccione un Tamaño
500 MG
$274.56
$274.56
Precio de catálogo$312.00Ahorre 12 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$274.56
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$274.56
Precio de catálogo$312.00Ahorre 12 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals (fibrous)
mp
41-44 °C
cadena SMILES
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
Clave InChI
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)