658812
Tetra-N-phenylbenzidine
97%
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetraphenylbenzidine, TPB, Tetraphenylbenzidine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
230-234 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28N2/c1-5-13-31(14-6-1)37(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)30-23-27-36(28-24-30)38(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34/h1-28H
InChI key
DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)