MilliporeSigma
486647
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum(V) dimer
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H30Mo2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
574.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
assay
97%
mp
188-194 °C (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C