MilliporeSigma
482765
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-N,N′-Di-p-tosyl-1,2-cyclohexanediamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3C6H4SO2NH)2C6H10
Número de CAS:
Peso molecular:
422.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
optical activity
[α]22/D −3°, c = 2.33 in pyridine
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]2CCCC[C@@H]2NS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C20H26N2O4S2/c1-15-7-11-17(12-8-15)27(23,24)21-19-5-3-4-6-20(19)22-28(25,26)18-13-9-16(2)10-14-18/h7-14,19-22H,3-6H2,1-2H3/t19-,20-/m0/s1
InChI key
FIAAGQKYVFEMGC-PMACEKPBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)