442364
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial cyclohexyl/isopropyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,700 by GPC
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mn ~1,700 by GPC
composición
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
mp
160-170 °C (lit.)
número de ácido
255‑285 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg 124 °C
solubilidad
ketones, ethers and alkali: soluble
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?