MilliporeSigma
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionic acid, Boc-3-methyl-L-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI key
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c