MilliporeSigma
424811
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
95%
Sinónimos:
TMCTS
About This Item
Fórmula lineal:
(HSiCH3O)4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.51
Beilstein:
1775282
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
Clave InChI
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Compound undergoes hydrosilylation reactions.
Características y beneficios
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of Materials, 5, 1687-1687 (1993)
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential