MilliporeSigma
419850
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
98%
Sinónimos:
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.42
Beilstein/REAXYS Number:
2937027
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
assay
98%
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI key
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in glass bottles
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Organometallics, 11, 2639-2639 (1992)
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 667-667 (1993)