MilliporeSigma
417858
Sigma-Aldrich
Zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate
98%
Sinónimos:
Hexafluoroacetylacetone zinc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
Zn(C5HF6O2)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
515.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
solid
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Zn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.2H2O.Zn/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h2*1,12H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2/b2*2-1-;;;
InChI key
HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications