391972
Hexyltriphenylphosphonium iodide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5P(C6H5)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
474.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
131-133 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)