MilliporeSigma
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein/REAXYS Number:
2209257
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (GC)
mp
122-127 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1