MilliporeSigma
250104
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
98%
Sinónimos:
3-Bromodurene
About This Item
Fórmula lineal:
HC6(CH3)4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
213.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
111-113 °C/6 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(Br)c1C
InChI
1S/C10H13Br/c1-6-5-7(2)9(4)10(11)8(6)3/h5H,1-4H3
Clave InChI
WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene has been used in the preparation of:
  • 1-(3′,5′-bis(trifluoromethyl)phenyl)pyromellitic dianhydride, mono-substituted dianhydride monomer
  • 2-(N,N-dimethylamino)phenylbis(2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
  • 2-(N,N-diethylamino)phenyl-2,3,5,6-tetramethylphenylborinic acid
  • 3-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)acrylamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and properties of fluorescent organoboranes: triarylmethane-type dyes.
Albrecht K, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2153-2157 (2000)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 232-236 (1999)
Synthesis and characterization of polyimides from novel 1-(3', 5'-bis (trifluoromethyl) benzene) pyromelliticdianhydride (6FPPMDA).
Myung BY, et al.
Polymer, 45(10), 3185-3193 (2004)