MilliporeSigma
247111
Sigma-Aldrich
N-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCNCc1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)