MilliporeSigma
AC7429322789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-Bromo-5-chloro-benzenethiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.52
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrClS/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clave InChI
UZUXOOFXQLBGNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-02425
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)