MilliporeSigma
AC7414583811
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
(Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic acid ethyl ester
About This Item
Peso molecular:
258.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl {[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
Inchi Code
1S/C11H14O5S/c1-3-15-11(12)8-16-17(13,14)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
CVNRARCXNKDWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-07I-002
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-07I-002
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)