MilliporeSigma
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Seleccione un Tamaño
5 G
$126.50
Referencia (SKU) del distribuidor: ACI-NI-00242-5G
$126.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$126.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: ACI-NI-00242-5G
$126.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Clave InChI
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)