ADVH95ECA178
AChemBlock
1-Methoxycarbonyl-adamantan-4-one EthyleneKetal
About This Item
Iupac Name
methyl spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-16-12(15)13-6-9-4-10(7-13)14(11(5-9)8-13)17-2-3-18-14/h9-11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
IJJBOFUSNCAQQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)