ADVH9454729B
AChemBlock
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
About This Item
Iupac Name
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
Clave InChI
MDCXOIKCXHEYQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)