MilliporeSigma
ADVH7F38391B
AChemBlock
1-(tert-butyl) 4-methyl (3R,4S)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$437.00
250 MG
$701.50
1 G
$1,817.00
Referencia (SKU) del distribuidor: S88763-100MG
$437.00
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$437.00
250 MG
$701.50
1 G
$1,817.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.29
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: S88763-100MG
$437.00
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(tert-butyl) 4-methyl (3R,4S)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20FNO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-5-8(9(13)7-14)10(15)17-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
YUFJCQYJBJXLJH-BDAKNGLRSA-N
storage temp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88763-1-tert-butyl-4-methyl-3r-4s-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html
Synonym
1-(tert-butyl) 4-methyl (3r,4s)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88763-1-tert-butyl-4-methyl-3r-4s-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html