MilliporeSigma
ADVH7F38312C
AChemBlock
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3S/c9-5-1-4(3-10)2-6-7(5)12-8(11)13-6/h1-2H,(H2,11,12)
Clave InChI
HQJWVMZREMMKQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86428-2-amino-4-fluorobenzo-d-thiazole-6-carbonitrile.html
Synonym
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86428-2-amino-4-fluorobenzo-d-thiazole-6-carbonitrile.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)